MX1456
Dimetilsulfóxido
OmniSolv®
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.7 (vs air)
Nível de qualidade
200
300
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 87 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.10 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤263 nm
Absorção UV
λ: 263 nm Amax: ≤1.00
λ: 270 nm Amax: ≤0.40
λ: 275 nm Amax: ≤0.25
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350-400 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Atenção
Nota de preparo
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Conteúdo relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.