Documentos Principais
8.01276
Sigma-Aldrich
Pivaloyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Pivaloyl chloride, 2,2-Dimethylpropionyl chloride, Trimethylacetyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCOCl
Número CAS:
Peso molecular:
120.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
221-921-6
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
39 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
455 °C
potência
1420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.9-7.4 % (v/v)
p.e.
105 °C/1013 hPa
pf
-57 °C
temperatura de transição
flash point 13 °C
densidade
0.98 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
chave InChI
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.982
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7