143502
Trimethylacetic anhydride
99%
Sinônimo(s):
Pivalic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
pb
193 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- in solid-phase oligonucleotide synthesis
- in kinetic resolution of racemic 2-hydroxy-γ-butyrolactones with diphenylacetic acid
- as acylation and esterification reagent for anilines
- as acylation and esterification reagent for phenols
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
162.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter