Documentos
8.01632
Sigma-Aldrich
Benzil
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzil, Dibenzoyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
205-157-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 hPa ( 128 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
potência
2710 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
346-348 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
95 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - closed cup