pressão de vapor
97 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
pb
79 °C (lit.)
pf
−105 °C (lit.)
densidade
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): 59.0-60.2%
cadeia de caracteres SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
chave InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To facilitate the synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
- Surface modification of amorphous carbon nanotubes (α-CNTs) in stearic acid-dichloromethane solution.
- To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
- Conversion of tert-butyl esters to acid chlorides.
- Conversion of aliphatic and aromatic sulfoxides to sulfides in the presence of triphenylphosphine.
- As an activator to generate ketenes in-situ for preparing 2-azetidinones.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Artigos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.