4.80763
Sodium hydroxide solution
8 M, EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sodium hydroxide solution 8 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
densidade
1.28 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Nota de análise
Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %
Chloride (Cl)≤ 50 ppm
Sulfate (SO₄)≤ 30 ppm
Heavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppm
Al (Aluminium)≤ 10 ppm
Fe (Iron)≤ 3 ppm
Residual solvents (ICH Q3C)...excluded by production process Filtered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa