Documentos Principais
1.00232
SAFC
Sodium hydroxide solution
10%, EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352306
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Sodium hydroxide solution 10%, EMPROVE® EXPERT
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
pH
13.8 (20 °C in H2O)
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
EMPROVE® EXPERT
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5