215911
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
≥95% (HPLC), solid, mitophagy inducer, Calbiochem
Sinônimo(s):
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone, CCCP
About This Item
Produtos recomendados
product name
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone, Protonophore. Uncoupling agent for oxidative phosphorylation that inhibits mitochondrial function. Approximately 100 times more effective than 2,4-dinitrophenol.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
yellow
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
chave InChI
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
cytochrome c oxydase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Heytler, P.G., and Prichard, W.W. 1962. Biochem. Biophys. Res. Commun.7, 272.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3