Documentos Principais
1.37003
SAFC
Ácido cítrico
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico, ácido hidroxitricarbalílico
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein:
4018641
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-069-1
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
descrição
cryst. EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,ChP,JP,USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
crystalline
solid
Características
RNase and DNase free
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pf
135-152 °C
temperatura de transição
flash point 173.9 °C
solubilidade
880 g/L
densidade
1.54 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponda às suas necessidades e às exigências regulatórias pode ser um desafio complicado. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O ácido cítrico anidro é normalmente usado como um componente do sistema de tampão de citrato para as etapas de cromatografia a jusante (downstream) da biomolécula ou para a formulação líquida final.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o ácido cítrico anidro Emprove® Expert é particularmente indicado para aplicações de alto risco.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173.9 °C - closed cup
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Ácido cítrico puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.5-102%
Sigma-Aldrich
33114
Ácido cítrico
Sulfato de amônio EMPROVE&#174; EXPERT, ACS, NF
SAFC
1.01816
Sulfato de amônio
Cloreto de sódio EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37017
Cloreto de sódio
Glicina crystalline, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00590
Glicina
Ácido cítrico anhydrous powder, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00241
Ácido cítrico
Hidróxido de sódio pellets, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
SAFC
1.37020
Hidróxido de sódio
Ácido cítrico anhydrous fine-granular, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00247
Ácido cítrico
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.