1.06447
Citrato de sódio tribásico
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS, E 331
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Citrato trissódico, Ácido cítrico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
suitable for SM 4500 - NH3
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
Características
RNase and DNase free
Impurezas
endotoxins, low
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.1, (2) 4.8, (3) 6.4
pf
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
chave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.