Documentos Principais
1.37094
SAFC
Ácido acético
25%, EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
51471602
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.07 (vs air)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
atividade externa
Aflatoxin-free
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Embalagem
1.37094.1000 // 1L // glass bottle
1.37094.9010 // 10L // PE canister
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.