Documentos Principais
1.00796
Supelco
Iron Test, photometric
photometric, 0.010-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Teste de ferro, photometric, 0.010-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 150 tests
analito(s) específico(s)
iron
faixa de medição
0.010-5.00 mg/L (Fe)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (1,10-Phenanthroline)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,010 a 5,00 mg/l Fe Spectroquant®
Esse teste de ferro Spectroquant® permite a quantificação precisa de íons de ferro em várias águas. Todos os íons de ferro são reduzidos em íons de ferro (II) pelo ácido ascórbico.
Em um meio tamponado, estes reagem com 2,2’-bipiridina para formar um complexo vermelho que é determinado fotometricamente. Sem a adição de ácido ascórbico (reagente Fe-1K), o teste mede apenas ferro (II).
As tiras de teste MQuant® podem ser usadas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido para estimar a concentração de ferro e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste Spectroquant®.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Os testes em cubetas Spectroquant® são fornecidos com cubetas redondas de 16 mm pré-cheias e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Protocolos
The iron test enables quantification of iron ions in various waters. Iron ions are reduced to iron(II) ions that react with a triazine derivative to form a red-violet complex that is measured photometrically.
O teste de ferro permite a quantificação de íons de ferro em diversas águas. Os íons de ferro são reduzidos a íons de ferro (II) que reagem com um derivado de triazina para formar um complexo vermelho-violeta que é medido fotometricamente.