Documentos Principais
1.10081
Supelco
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
0.5-100 mg/L (H₂O₂), MQuant®
Sinônimo(s):
Tiras de teste bioquímico de peróxido
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de peróxidos, colorimetric, 0.5-100 mg/L (H2O2), MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
hydrogen peroxide
adequação da reação
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição
0.5-100 mg/L (H2O2)
método de detecção
colorimetric
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: Colorimétrico, com tiras de teste, 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/l (H2O2), MQuant®
As tiras de teste de peróxido MQuant® são especialmente indicadas para monitorar concentrações prescritas de agentes de limpeza. A peroxidase transfere oxigênio do peróxido para um indicador redox orgânico. Isso gera um produto de oxidação azul. A concentração de peróxido é medida de modo semiquantitativo por comparação visual da zona de reação na tira de teste com os campos da escala de cores. As tiras de teste são perfeitas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido de estimar a concentração de peróxido e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste de peróxido Reflectoquant ou ®Spectroquant®.
Desenvolvimento para benefícios sustentáveis:
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com o nosso planeta e com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Recentemente, revisamos a linha atual de tiras de teste MQuant® para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto.
Este produto se beneficiou de:
  • Tira de teste com redução
  • Tubo de alumínio reciclado
  • Folheto de instruções digital
Saiba mais sobre a iniciativa: Pequenas alterações nas tiras de teste para grande impactos.
Ligação
Substitui: 10081-1; 10081
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Aprenda sobre o controle de desinfecção e como selecionar o desinfetante certo entre as várias opções disponíveis em seus métodos e instrumentação baseados em fotometria e reflectometria.
Protocolos
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparo de uma solução padrão para peróxido de hidrogênio
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.