1.17968
Peroxide Test Strips, reflectometric
20.0-100 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinônimo(s):
Peroxide chemical test strips, Peroxide test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Peroxide Test, reflectometric, 20.0-100 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
Reflectoquant®
analito(s) específico(s)
hydrogen peroxide
adequação da reação
reaction type: enzymatic reaction
faixa de medição
20.0-100 mg/L (H2O2)
compatibilidade
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Peroxide is an all purpose disinfectant which, due to its excellent antiviral, bactericidal and fungicidal action, is widely used in the food industry. Here, the Reflectoquant® test strips are suited for the determination of inorganic peroxides in aqueous solutions. Furthermore the test can be used in disinfecting and rinsing solutions (e.g. in food technology, laundries) and in swimming-pool water. Peroxidase transfers peroxide oxygen to an aminophenazone derivative. This produces a red compund that is determined reflectometrically on the RQflex®. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peroxide concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant® test strips for peroxide.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Aprenda sobre o controle de desinfecção e como selecionar o desinfetante certo entre as várias opções disponíveis em seus métodos e instrumentação baseados em fotometria e reflectometria.
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.