Documentos
1.10011
Supelco
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
0.5-25 mg/L (H₂O₂), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinônimo(s):
Tiras de teste bioquímico de peróxido
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de peróxidos, colorimetric, 0.5-25 mg/L (H2O2), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
hydrogen peroxide
adequação da reação
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição
0.5-25 mg/L (H2O2)
compatibilidade
for use with MQuant® StripScan App
método de detecção
colorimetric
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: Colorimétrico, com tiras de teste, 0,5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l de (H2O2), MQuant®
O peróxido é um desinfetante multiúso que, devido à sua excelente ação antiviral, bactericida e fungicida, é amplamente usado no setor alimentício. Aqui, as tiras de teste MQuant® são ideais para controle de peróxido residual após a desinfecção. A peroxidase transfere oxigênio do peróxido para um indicador redox orgânico. Isso gera um produto de oxidação azul. A concentração de peróxido é medida de modo semiquantitativo por comparação visual da zona de reação na tira de teste com os campos da escala de cores. As tiras de teste são perfeitas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido de estimar a concentração de peróxido e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste de peróxido Reflectoquant® ou Spectroquant®.
Desenvolvimento para benefícios sustentáveis:
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com o nosso planeta e com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Recentemente, revisamos a linha atual de tiras de teste MQuant® para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto.
Este produto se beneficiou de:
  • Tira de teste com redução
  • Tubo de alumínio reciclado
  • Folheto de instruções digital
Saiba mais sobre a iniciativa: Pequenas alterações nas tiras de teste para grande impactos.
Aplicação
  • Aplicação de ligantes seletivos de cobre (I) para imagens PET de espécies reativas de oxigênio: Esta pesquisa utiliza a detecção de peróxido em imagens biomédicas para rastrear espécies reativas de oxigênio in vivo, auxiliando no diagnóstico e estudo de doenças associadas ao estresse oxidativo (Tada et al., 2024).
  • Otimização dos parâmetros de extração com líquido pressurizado (PLE) para extração de compostos bioativos: Esse estudo emprega testes de peróxido na extração de compostos bioativos de materiais vegetais, aumentando a eficiência dos processos de extração de produtos naturais (Chatzimitakos et al., 2024).
  • Detecção altamente sensível, fácil de usar e em uma única etapa de explosivos à base de peróxido, nitrato e clorato: Desenvolvendo métodos de detecção altamente sensíveis para explosivos usando porfirinas de Ni ricas em elétrons, esse aplicativo desempenha funções cruciais nos campos de segurança e proteção, demonstrando a versatilidade dos testes de peróxido (Brockmann et al., 2024).
Ligação
Substitui: 10011-1; 10011
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Aprenda sobre o controle de desinfecção e como selecionar o desinfetante certo entre as várias opções disponíveis em seus métodos e instrumentação baseados em fotometria e reflectometria.
Protocolos
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparo de uma solução padrão para peróxido de hidrogênio
Conteúdo relacionado
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
O aplicativo MQuant® StripScan fornece resultados instantâneos e confiáveis para várias tiras de teste no seu celular, incluindo pH e dureza.
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.