Documentos
1.07209
Supelco
Peróxido de hidrogênio 30%
(Perhydrol) for analysis EMSURE ISO
Sinônimo(s):
Peróxido de hidrogênio, Perhydrol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
NACRES:
NA.21
Agency
reag. ISO
Nível de qualidade
pressão de vapor
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
linha de produto
EMSURE®
pH
≤3.5 (20 °C in H2O)
pb
107 °C/1013 hPa
pf
-25.7 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O peróxido de hidrogênio 30% (produto de grau EMSURE®) é usado para análises regulamentadas e aplicações laboratoriais altamente exigentes. Ele também oferece a mais alta qualidade e um escopo inigualável de especificações para proporcionar controle total das condições de teste e eliminar incertezas. Os produtos de grau EMSURE® estão em conformidade com todas as regulamentações internacionais e podem ser usados em várias aplicações.
Benefícios do uso de produtos de grau EMSURE®.
  • As especificações mais abrangentes do mundo
  • Testado para até 70 parâmetros
  • Pureza extraordinária
  • Valores limitantes muito baixos
  • Maior precisão e controle das análises
  • Otimizado para análises altamente críticas e exigentes
  • Ideal para o desenvolvimento de métodos
  • Sem interferência ou contaminação devido a impurezas desconhecidas
Aplicação
O peróxido de hidrogênio 30% EMSURE®, ISO) pode ser usado na análise de mercúrio de amostras de sangue usando um Perkin Elmer, FIMS 100 (sistema de injeção de fluxo de mercúrio). Também pode ser usado junto com ácido sulfúrico (solução de piranha) para remover contaminantes orgânicos e inorgânicos do substrato.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PERHYDROL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Carmen Sarcinelli et al.
Cancers, 12(3) (2020-03-04)
Endoplasmic reticulum (ER) stress generates reactive oxygen species (ROS) that induce apoptosis if left unabated. To limit oxidative insults, the ER stress PKR-like endoplasmic reticulum Kinase (PERK) has been reported to phosphorylate and activate nuclear factor erythroid 2-related factor 2
Protocolos
Preparo de uma solução padrão para peróxido de hidrogênio
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Photometric determination with PAR subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.