Documentos Principais
1.09900
Supelco
Ammonium thiocyanate solution
c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
Sinônimo(s):
Ammonium sulfocyanide
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Ammonium thiocyanate solution, for 1000 ml, c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • 3D printed polycaprolactone/β-tricalcium phosphate/carbon nanotube composite: Investigated for its physical properties and biocompatibility, offering potential enhancements in 3D printing applications for tissue engineering (Wang et al., 2024).
  • Core decompression with β-tri-calcium phosphate grafts and platelet-rich plasma: Used for treating avascular necrosis of the femoral head, demonstrating improved clinical outcomes by enhancing bone regeneration and vascularization (Lyu et al., 2023).
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1