Documentos
1.07961
Sigma-Aldrich
Entellan new
rapid mounting medium for microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
<8 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
>250 °C
Lim. expl.
1.1-8.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.490-1.500
pb
137-143 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 23 °C
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Entellan new - meio de montagem rápida para microscopia, é um meio de montagem para microscopia pronto para o uso e sem água que consiste em um polímero de acrilatos misturados que são solubilizados em xileno. Portanto, deve ser usado com amostras que foram limpas com xileno antes da montagem. Seu intervalo estreito de viscosidade melhora e acelera a aplicação, pois nem a taxa de colocação nem o volume precisam ser redefinidos após a primeira corrida com um novo frasco de Entellan new. O Entellan new é um produto registrado como IVD (para diagnóstico in vitro) com certificação CE e, portanto, pode ser usado para fins de diagnóstico clínico. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Índice de refração (20 °C) 1,490-1,500
Densidade (20 °C/4 °C) 0,94-0,96 g/cm3
Viscosidade (20 °C) 250-600 mPa*s
Nota de análise
Índice de refração (n 20/D): 1,490-1,500
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 0,94-0,96
Fluorescência (como quinina em 365 nm): ≤ 250 ppb
Viscosidade (20 °C): 250-600 mPa∙s
Adequação para microscopia: passa no teste
Informações legais
ENTELLAN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
23 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Samara Damasceno et al.
Frontiers in neurology, 11, 33-33 (2020-03-03)
The Wistar Audiogenic Rat (WAR) and the Genetic Audiogenic Seizure Hamster from Salamanca (GASH/Sal) strains are audiogenic epilepsy models, in which seizures are triggered by acoustic stimulation. These strains were developed by selective reproduction and have a genetic background with
Thomas Bise et al.
Scientific reports, 10(1), 11551-11551 (2020-07-16)
Zebrafish can regenerate their damaged hearts throughout their lifespan. It is, however, unknown, whether regeneration remains effective when challenged with successive cycles of cardiac damage in the same animals. Here, we assessed ventricular restoration after two, three and six cryoinjuries
Sandra Barata-Antunes et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-20)
Parkinson's disease (PD) is the second most common age-related neurodegenerative disorder. The neurodegeneration leading to incapacitating motor abnormalities mainly occurs in the nigrostriatal pathway due to the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNpc). Several animal
Matthias Schnetz et al.
Cancers, 12(3) (2020-02-29)
Accumulating evidence suggests that iron homeostasis is disturbed in tumors. We aimed at clarifying the distribution of iron in renal cell carcinoma (RCC). Considering the pivotal role of macrophages for iron homeostasis and their association with poor clinical outcome, we