1.09016
Neo-Mount™
anhydrous mounting medium for microscopy
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
índice de refração
n20/D 1.4171-1.4650
Viscosidade cinemática
305-427 cSt(20 °C)
temperatura de transição
flash point 19.5 °C
densidade
0.8160-0.8220 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Neo-Mount™ is an IVD product and CE certified and is available as handy 100 ml dropper bottle or 500 ml glass bottle for small or high-throughput demands in the clinical laboratory. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Refractive index (20°C) 1.417 - 1.465
Viscosity (20°C) 250 - 350 mPa*s
Nota de análise
Viscosity (20 °C): 250 - 350 mPa∙s
Suitability for microscopy: passes test
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
67.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
19.5 °C