Documentos Principais
1.01810
Supelco
Água
Test solution for measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB Certipur®
Sinônimo(s):
Water, Deionized water
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The nominal conductivity value of the standard is determined by an accredited Merck calibration laboratory for pH value and electrolytic conductivity.
This product is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany.
Aplicação
Used as a control sample to measure conductivity of aqueous electrolyte solutions.
Nota de análise
Electrical conductivity (25 °C): 0 - 0.002 mS/cm
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Água for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Água
Água Distilled, ASTM Type II
Supelco
EM3234
Água
Água UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
DENWAT
Água
Água OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Água
Água endotoxin, free
Sigma-Aldrich
2107
Água
Água for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
Água