1.00869
Entellan™ new for cover slipper
for microscopy
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<8 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
>250 °C
Lim. expl.
1.1-7.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
cor
colorless
índice de refração
n/D 1.490-1.500
viscosidade
500-600 mPa.s(20 °C)
p.e.
137-143 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 23 °C
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Refractive index (20°C) 1.490 - 1.500
Viscosity (20°C) 500 - 600 mPa*s
Nota de análise
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 250 ppb
Viscosity (20 °C): 500 - 600 mPa∙s
Suitability for microscopy: passes test
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
23 °C