06522
DPX Mountant for histology
slide mounting medium
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
histological grade
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.52
viscosidade
1200-1800 mPa.s(20 °C)
solubilidade
water: practically insoluble
densidade
0.94-0.97 g/L
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
8 °C