378860
Cloreto de sódio
random crystals, optical grade, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
optical grade
pressão de vapor
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
random crystals
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
7
pb
1465 °C/1 atm (lit.)
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1