Documentos
1.06346
Supelco
Di-hidrogenofosfato de sódio monoidratado
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Fosfato de sódio, Di-hidrogenofosfato de sódio, Fosfato monossódico
About This Item
Fórmula linear:
NaH2PO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
137.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-449-2
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% (alkalimetric)
forma
crystals
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
850 g/L
densidade
2.04 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
880 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.0005%
Absorção UV
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Desenvolvimento de um sistema de administração de medicamentos multiparticulados para a amorfização in situ.: Este estudo explora o uso de di-hidrogenofosfato de sódio mono-hidratado no desenvolvimento de um sistema de administração de medicamentos multiparticulados. A pesquisa destaca o papel do composto na obtenção de amorfização in situ, aumentando a solubilidade e a biodisponibilidade do medicamento (Holm TP et al., 2022).
  • Caracterização metabolômica de espécies de ruibarbo por eletroforese capilar e cromatografia líquida de pressão ultra-alta.: O dihidrogenofosfato de sódio monoidratado é utilizado no sistema tampão para eletroforese capilar e UHPLC, auxiliando na análise metabolômica de espécies de ruibarbo. Esta pesquisa enfatiza sua importância na melhoria da eficiência e resolução da separação em métodos analíticos (Tseng YJ et al., 2013).
Ligação
Substitui: SX0709; SX0709-5; SX0710; SX0710-1; SX0710-3; SX0710-5; SX0710-20
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): 99,0%-102,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
Valor de pH (5%; água, 25 °C): 4,1-4,5
Absorção de UV (280 nm; 1 mol/l; 1 cm; água): ≤ 0,05
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,003%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,005%
Corresponde às normas da ACS, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Antonia E Schantl et al.
Nature communications, 11(1), 721-721 (2020-02-07)
Myo-inositol hexakisphosphate (IP6) is a natural product known to inhibit vascular calcification (VC), but with limited potency and low plasma exposure following bolus administration. Here we report the design of a series of inositol phosphate analogs as crystallization inhibitors, among
Artigos
Ureia em água e águas residuais, determinação enzimática - Determinação fotométrica usando o método do azul de indofenol após a separação da ureia
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.