Documentos Principais
1.06126
Millipore
Ácido 2-morfolinoetanossulfônico monoidratado
buffer substance MES
Sinônimo(s):
Ácido 2-morfolinoetanossulfônico monoidratado
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número do índice EC:
224-632-3
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
>300 °C
solubilidade
80 g/L
densidade volumétrica
570 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
chave InChI
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
substância tamponante MES
Aplicação
ácido 2-morfolinoetanossulfônico monoidratado, substância tamponante, MES. CAS 145224-94-8, pH 3,6 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análise
Ensaio (alcalimétrico, calculado em substância anidra)≥ 99 %Identidade (espectro IV)passa no testeAbsorção UV (250 nm, 50 g/l, 1 cm, água)≤ 0,05Cloreto (Cl)≤ 0,005%Sulfato (SO₄)≤ 0,005%Metais pesados (como Pb)≤0,0005%Na (sódio)≤ 0,005%Água (segundo o método de Karl Fischer)7,0%-9,0%Tampão biológico, pKa a 20 °C6,15
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3