Merck
Pular para
M8902
MES hemisodium salt
≥98% (titration)
Sinônimo(s):
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid hemisodium salt
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 468,00
100 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.178,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO4S·0.5Na
Número CAS:
Peso molecular:
206.73
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
R$ 468,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
InChI key
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
Application
MES hemisodium salt has been used as a buffer for the resuspension of carboxylated micelles.[1][2] It has also been used as a buffer for the immobilization of antibacterial nisin peptides.
Biochem/physiol Actions
MES is one of the major Good′s buffers and is applicable in regulating the pH value in physiological experiments, reagent solutions and plant culture medium.[3]
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
M9027M0164M3885
MES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3885
MES
assay
≥98% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
dry powder
form
crystalline powder
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
solubility
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hemisodium salt
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)