If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
25 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 498,00 |
100 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.364,00 |
500 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 5.449,00 |
Sobre este item
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
useful pH range
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
foreign activity
DNase, none detected, NICKase, none detected, RNase, none detected, protease, none detected
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- para ajustar o pH do meio de crescimento, facilitando as análises de expressão gênica destinadas a compreender os mecanismos moleculares
- na fixação e geração de imagens de componentes celulares, possibilitando o estudo dos efeitos fisiológicos dos′estresses hipotônicos na estrutura e função das células por meio da microscopia de super-resolução e de células vivas[1]
- para ajustar o pH do meio de crescimento para 5,5-7,0 em um ensaio de estresse da parede celular in vitro
- como agente tamponante para estabilizar soluções enzimáticas
- como um componente do tampão de corrida PAGE
Features and Benefits
- Adequado para pesquisas bioquímicas e de biologia celular
- Testado quanto à presença de traços aniônicos e catiônicos
- Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
- Tamponamento eficaz de pH 5,5-6,7 (25 °C) com um pKa de 6,1 (25 °C)
Preparation Note
Other Notes
Esterilização: A esterilização deve ser feita por filtração em filtros de 0,2 μM. A autoclavagem não é recomendada por nenhum tampão de ácido sulfônico. Se os tampões precisarem ser livres de nucleases, é melhor tratar a água e depois adicionar os sólidos do tampão após a autoclavagem. Quando soluções de MES são autoclavadas, elas se tornam amarelas (embora o pH não mude de modo mensurável). A identidade do produto amarelo da degradação é desconhecida.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.5% (T) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| product line BioXtra | product line BioUltra | product line TraceCERT® | product line - |
| application(s) agriculture | application(s) clinical research | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form - | form crystalline powder |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf