Documentos Principais
M3671
Sigma-Aldrich
MES
low moisture content, ≥99% (titration)
Sinônimo(s):
Ácido 2-(N-morfolino) etanossulfônico, Ácido 4-morfolino etanossulfônico
Selecione um tamanho
50 G
R$ 833,00
250 G
R$ 2.716,00
1 KG
R$ 8.784,00
R$ 833,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 833,00
250 G
R$ 2.716,00
1 KG
R$ 8.784,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
195.24
Beilstein:
141319
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 833,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
Impurezas
≤1.0% water
cor
white
pH
2.5-4 (25 °C, 97.6 g/L)
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa 
6.1
densidade
1.23 g/cm3 at 20—25 °C
1.27 g/cm3 at 20—25 °C
aplicação(ões)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma (
)
metabolomics (
)
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
chave InChI
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O tampão MES, reconhecido como um dos tampões de "Good" empregados em aplicações biológicas e bioquímicas, desempenha um papel crucial em vários domínios de pesquisa. Esse tampão zwitteriônico e morfolínico é altamente valioso devido à sua capacidade efetiva de tamponamento dentro da faixa de variação de pH de 5,5 a 6,7. Notavelmente, o tampão MES não se envolve na formação de complexos com a maioria dos metais comumente empregados em estudos ambientais e biológicos. Sua solubilidade em água é excelente, e ele apresenta solubilidade lipídica mínima, tornando-o impermeável às membranas.
Este versátil tampão pode ser amplamente utilizado na manutenção de um ambiente estável em soluções dedicadas a meios de cultura de células, formulações de tampão baseadas em proteína e tampões de corrida de eletroforese. Sua significância se estende aos processos de purificação de anticorpos, peptídeos, proteínas, componentes sanguíneos e fatores de crescimento. O tampão MES destaca-se como a escolha ideal para a eletrocromatografia capilar, oferecendo baixa mobilidade iônica. Notavelmente, ele serve como uma alternativa mais segura do que agentes potencialmente tóxicos, como cacodilato e tampões não zwitteriônicos, incluindo citrato e malato. O tampão MES também se mostra valioso para o ajuste fino do pH do meio de crescimento, estabilizando soluções enzimáticas e servindo como um componente do tampão de corrida PAGE em diversas configurações experimentais.
Aplicação
Ele tem sido utilizado como um tampão em meios de cultura que contêm bicarbonato[1]
O MES foi usado como componente do tampão de eluição usado para eluir o plasma de coluna de afinidade de α2-macroglobulina.[2] Ele foi usado como um tampão de ativação durante a conjugação de anticorpos em micropartículas.[3] O MES foi usado na funcionalização de microcanais durante a criação de uma plataforma de ressonância de plasmon de superfície (SPR) integrada com microfluídica para detecção de patógenos[4].
Características e benefícios
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo adequação para várias aplicações
  • Tamponamento eficaz de pH 5,5-6,7 (25 °C) com um pKa de 6,1 (25 °C)
  • Altamente solúvel em água
  • Mínima ligação de íons metálicos
  • Menos tóxico para as células do que outros tampões, como Tris e fosfato
  • Estável em uma ampla faixa de variação de pH
  • Baixa absortividade UV e reatividade mínima
Qualidade
Baixa umidade
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
MES ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 5.5-6.5
Millipore
475893
MES
MES BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M3058
MES
MES
SAFC
RES0113M-A7
MES
MES BioReagent, ≥99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
M5057
MES
Impaired lipoprotein receptor-mediated peripheral binding of plasma amyloid-? is an early biomarker for mild cognitive impairment preceding Alzheimer's disease.
Sagare, Abhay P., et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 24 (1), 25-34 (2011)
Portable microfluidic integrated plasmonic platform for pathogen detection
Tokel, Onur, et al.
Scientific Reports, 2015, 9152-9152 null
Sensitive Mie scattering immunoagglutination assay of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) from lung tissue samples in a microfluidic chip
Song, Jae-Young, et al.
J. Virol. Methods, 178, 31-38 (2011)
"(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review.
Ferreira, Carlos MH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5 (39), 30989-31003 (2015)
Sensitive Mie scattering immunoagglutination assay of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) from lung tissue samples in a microfluidic chip.
Song JY, Lee CH, Choi EJ, Kim K, et al.
J. Virol. Methods, 178, 31-38 (2011)
Protocolos
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What does low moisture content mean in the description of Product M3671, MES - low moisture?
    1 answer
    1. The amount of water/moisture for MES (M3671) is tested by Karl Fisher and meets a specification of less than 1%. The other MES Hydrates offered have a specification of less than 9%.
      Helpful?
  4. Is Product M3671, MES - low moisture, autoclavable?
    1 answer
    1. Autoclaving is not recommended for any sulfonic acid buffer solution. Sterilization of a MES buffer solution can be accomplished by filtering it through a 0.2 micron filter.
      Helpful?
  5. What is the solubility of Product M3671, MES - low moisture?
    1 answer
    1. We test the solubility of Prod. No. M3671 at 20 grams in 80 mL of water. A clear, colorless solution is obtained. This concentration is not necessarily the upper solubility limit of MES in water.
      Helpful?
  6. How does one prepare a buffer using Product M3671, MES - low moisture, free acid?
    1 answer
    1. A buffer using MES free acid can be prepared by titrating the free acid with sodium hydroxide to the desired pH. Alternatively, volumes of equimolar MES free acid and sodium MES can be mixed to attain the desired pH.
      Helpful?
  7. What is the pH of a solution of Product M3671, MES - low moisture?
    1 answer
    1. The pH of a 0.5 M solution in water should be between 2.5 and 4.0.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.