Documentos
1.05458
Millipore
Ágar de soja tríptica - meio de cultura desidratado
GranuCult® prime, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), granular, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Ágar de peptona de caseína-peptona de soja, TSA, Ágar CASO, Ágar Triptona-Soja, Ágar de digestão da caseína de soja
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
EP
ISO 11133
JP
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA (BAM)
forma
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
40 g/L
densidade volumétrica
620 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
aerobic bacteria (total)
Descrição geral
O ágar tríptico de soja é um meio de cultura universal granulado. Não contém inibidores e indicadores e tem um amplo espectro de aplicações. A combinação das duas peptonas, que é o produto enzimático da digestão de caseína e soja, é altamente nutritiva, fornecendo nitrogênio orgânico, aminoácidos e peptídeos de cadeia mais longa. O cloreto de sódio presente neste meio complexo proporciona equilíbrio osmótico, enquanto o ágar-ágar é o agente solidificante.
Aplicação
O ágar tríptico de soja é adequado para o isolamento e cultivo de diversos microrganismos de diferentes materiais e é usado no controle de qualidade de produtos farmacêuticos.
Ligação
Substitui: 1054585007
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protocolos
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.