Merck
Ágar tríptico de soja
Frasco de ágar tríptico de soja
O ágar tríptico de soja (TSA), também conhecido como ágar tripticase de soja, ágar de digestão de caseína-soja ou ágar CASO (peptona de caseína-peptona de farinha de soja), é um meio usado em procedimentos qualitativos para isolar e cultivar microrganismos exigentes e não exigentes. Este meio nutriente é comumente empregado em testes de esterilidade para detectar contaminação de instalações, devido à sua capacidade de suportar o crescimento de uma ampla gama de bactérias e fungos. Além disso, oferece a vantagem de um sistema de monitoramento local para detecção de contaminação microbiana. As superfícies inclinadas do ágar tríptico de soja são usadas para cultivar, preservar e transportar culturas bacterianas. Este meio contém caseína e peptonas de soja, que fornecem os compostos nitrogenados essenciais (aminoácidos e peptídeos) necessários para o crescimento bacteriano. O aspecto do meio é límpido e amarelado, com valor de pH variando de 7,1 a 7,5.
TSA para contagem microbiana aeróbica no ar
O ágar tríptico de soja é usado para o crescimento e separação de uma extensa variedade de bactérias, leveduras e fungos. Ele também é usado para medir a contagem microbiana aeróbica total no ar, utilizando técnicas de monitoramento ativo ou passivo do ar, bem como para detectar vestígios de contaminação de pessoal em isoladores e salas limpas.
Ágar tríptico de soja de contato ICR (isolador e sala limpa) Plus
O ágar tríptico de soja de contato ICR plus, juntamente com uma placa pronta para uso com irradiação γ e, ágar tríptico de soja de contato, uma placa estéril pronta para uso suplementada com lecitina, polissorbato (Tween®) 80 para neutralizar substâncias inibidoras de limpeza, são usados para determinar a contagem microbiana aeróbica total em superfícies secas e higienizadas, bem como no pessoal nas áreas não críticas.
A placa de sedimentação de ágar tríptico de soja, uma placa esterilizada e pronta para uso contendo lecitina, Tween®, histidina e cisteína, é usada para avaliar a contagem microbiana aeróbica total em amostras contendo conservantes ou em testes de eficácia de desinfetantes.
TSA para isolamento e cultivo de microrganismos
O ágar tríptico de soja GranuCult®, disponível na forma de grânulos médios (meio de cultura desidratado), é adequado para o cultivo e isolamento de uma ampla gama de microrganismos encontrados em diversos materiais. Além disso, ele é utilizado na indústria farmacêutica para fins de controle de qualidade.
O ágar tríptico de soja, Vegitone, é um meio não esterilizado de uso geral, livre de quaisquer materiais derivados de animais (a peptona de caseína é substituída por uma peptona vegetal) e é essencial para o cultivo de uma ampla gama de microrganismos.
O ágar tríptico de soja NutriSelect® Plus é um meio em pó usado tanto na indústria quanto em pesquisas. Ele é comumente aplicado para cultivar e isolar microrganismos exigentes ou não exigentes de amostras de teste. Este meio é adequado para o crescimento da microflora aeróbica e anaeróbica.
O ágar tríptico de soja NutriSelect®, certificado como halal e adequado para uso em processos certificados Halal e Kosher, é comumente empregado para detectar e isolar microrganismos exigentes ou não exigentes de amostras de teste. Este meio é adequado para o crescimento da microflora aeróbica e anaeróbica.
O ágar tríptico de soja com LTHTh (Tween® 80, lecitina, histidina e tiossulfato de sódio), um meio microbiano complexo, rico em nutrientes e livre de inibidores, é usado no cultivo e isolamento de bactérias, leveduras e bolores delicados. O Tween® 80, a lecitina, a histidina e o tiossulfato de sódio neutralizam substâncias inibidoras de limpeza, desinfecção ou conservantes.
Cassete Milliflex®
O cassete Milliflex®, pré-preenchido com ágar tríptico de soja, polissorbato 80 e lecitina, é um meio à base de ágar pronto para uso (placa de ágar pré-derramado) projetado para uso com o sistema Milliflex® ou Milliflex Oasis®. Ele é aplicado em testes de carga biológica e análises microbiológicas gerais para avaliar a eficácia dos procedimentos de higienização para recipientes, equipamentos e superfícies, bem como para produtos cosméticos miscíveis em água.
Ágar tríptico de soja halal NutriSelect® Prime com lecitina e polissorbato 80
O ágar tríptico de soja NutriSelect® prime, certificado como halal e contendo lecitina e polissorbato 80, é usado para enumerar e detectar microrganismos mesófilos aeróbicos encontrados em cosméticos, produtos farmacêuticos e produtos com conservantes. Além disso, ele é utilizado para avaliar a eficácia dos procedimentos de higienização de recipientes, equipamentos e áreas de trabalho. Ele pode ser usado em processos certificados Halal e Kosher.
Ágar tríptico de soja de contato IsoBag®
O ágar tríptico de soja de contato IsoBag® com lecitina e Tween® é um saco beta DPTE de poliuretano esterilizado, projetado para a transferência rápida e conveniente de meios de cultura. Ele é usado para monitoramento de superfície dentro de isoladores ou sistemas de barreira de acesso restrito (RABS).
Tiras de ágar TC (contagem total)
As tiras de ágar são meios de cultura prontos para uso preenchidos em um filme flexível, projetadas para monitorar o ar ambiente e gases comprimidos usando amostradores de ar RCS®.
Contato CD (controle de desinfecção)
O Envirocheck™ Contact DC consiste em palhetas flexíveis revestidas com ágar tríptico de soja, permitindo uma avaliação semiquantitativa de microrganismos em superfícies e em líquidos para avaliar a eficácia da desinfecção. A lâmina A é revestida com ágar CASO para avaliar a contagem total viável (aeróbica). A lâmina B é revestida com ágar CASO contendo polissorbato 80, tiossulfato de sódio, lecitina e histidina para permitir o crescimento de bactérias que podem ser temporariamente inibidas pela higienização ou desinfecção, mas permanecem viáveis.