Documentos
1.10426
Millipore
Ágar para coliformes Chromocult®
ISO 9308-1: 2014, For the simultaneous detection and enumeration of coliform bacteria and E. coli
Sinônimo(s):
Ágar para coliformes, Ágar cromogênico para E. coli, Ágar cromogênico para coliformes
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
AOAC® RI (approved as alternative method for processed foods)
EPA
ISO 9308-1: 2014
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
granular
fabricante/nome comercial
ChromoCult®
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 26.5 g/L in H2O)
solubilidade
26.5 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
Descrição geral
O ágar para coliformes Chromocult® é um meio de cultura cromogênico granulado, menos seletivo e diferencial destinado à análise microbiológica de alimentos e água. Este meio economiza tempo, pois permite simultaneamente a detecção, diferenciação e contagem de E. coli e coliformes em água potável e matrizes de alimentos processados em 24 horas. Este ágar é o único meio de cultura cromogênico que foi usado para validação para elaborar a nova versão da norma ISO 9308-1 (2014). O meio contém Tergitol 7 como inibidor de bactérias gram positivas sem nenhum impacto no crescimento dos coliformes/E. coli alvo. O ágar para coliformes Chromocult® é, potanto, o meio ideal para detecção de coliformes/E. Coli em água potável e alimentos processados. Ele facilita e acelera os seus processos.
Aplicação
O ágar para coliformes Chromocult® é usado para detecção simultânea de bactérias coliformes e E. coli em amostras de água potável, água de piscina desinfetada, água tratada de estações de tratamento e alimentos processados.
Nota de análise
Aspecto (transparência): ligeiramente turvo a turvo
Aspecto (cor): amarelado a marrom-amarelado
Valor de pH (25 °C): 6,6-7,0
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inóculo no meio de referência (Enterobacter aerogenes ATCC 13048):
Inóculo no meio de referência (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Contagem de colônias (Enterobacter aerogenes ATCC 13048):
Contagem de colônias (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)):
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≥ 70%
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inibição parcial
Crescimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): sem limite
Colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): azul escuro a violeta
Colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): azul escuro a violeta
Colônias (Enterobacter aerogenes ATCC 13048 (WDCM 00175)): rosa a vermelho
Colônias (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): rosa a vermelho
Colônias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): incolor
Incubação: 21 ± 3 horas a 36 ± 2 °C
Uma taxa de recuperação de 70% é equivalente a um valor de produtividade de 0,7.
As contagens de colônias indicadas resultam da soma de uma determinação tripla.
Meio de referência: Ágar tríptico de soja
Informações legais
AOAC is a registered trademark of AOAC International
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Conteúdo relacionado
Água potável limpa é essencial para a produção de alimentos e bebidas. Este artigo fornece uma visão geral de testes químicos e microbiológicos para determinação da qualidade e segurança da água potável.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.