1.10582
Caldo de peptona e cloreto de sódio (tamponado)
GranuCult® prime, according to EP, USP, JP, granular, suitable for pharmaceutical
Sinônimo(s):
Caldo de NaCl-peptona tamponado, Caldo de peptona e cloreto de sódio tamponado, Solução de Cloreto de Sódio peptonada tamponada, Solução de NaCl-peptona tamponada
About This Item
Produtos recomendados
Agency
JP
USP
according to EP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
granular
embalagem
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
protect from light (Keep dry and tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
light brown
pH
6.8-7.2 (25 °C, 16.1 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
16.1 g/L
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
aerobic bacteria
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
- Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
- Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
- Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
- Alta reprodutibilidade de lote para lote
- Prazo de validade prolongado de até cinco anos
- Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
- A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (cor): levemente amarelado a amarelado
Valor de pH (25 °C): 6,8-7,2
Composição típica (g/litro): Dihidrogenofosfato de potássio 3,6; hidrogenofosfato dissódico di-hidratado 7,2; cloreto de sódio 4,3; peptona de carne 1,0.
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133 e o método harmonizado das farmacopeias EP, USP e JP.
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Contagem de colônias (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Contagem de colônias (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Recuperação (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 70%-130%
Recuperação (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 70%-130%
Recuperação (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): 70%-130%
Recuperação (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): 70%-130%
Incubação: 45 min em temperatura ambiente, aeróbica.
Meio de referência: Ágar triptona de soja (24 horas a 35-37 °C aeróbica).
As informações acima são atuais no momento da publicação e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio (exceto para clientes com contrato de controle de alterações com a nossa empresa). As informações/formato podem ser alteradas em qualquer momento e de qualquer maneira, se questões internas da empresa ou regulamentos padrões assim o determinarem.
Outras notas
- Não use meio esfumado ou descolorido.
- O meio preparado é claro e ligeiramente amarelado a amarelado
Nota de rodapé
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.