Documentos Principais
1.07228
Millipore
GranuCult® BPW
GranuCult® prime, ISO 19250, ISO 6579-1, ISO 21528-1, ISO 22964, FDA-BAM, EP, granular, pkg of 0.5-25 kg
Sinônimo(s):
Água peptonada tamponada, BPW, Solução de peptona tamponada, Água com triptona fosfato, Água peptonada (tamponada), Água peptonada, tamponada com fosfato
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
EP
FDA-BAM
ISO 19250
ISO 21528-1
ISO 22964
ISO 6579-1
ISO 6887
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 0.5-25 kg
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
25.5 g/L
densidade volumétrica
800 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
nonselective for bacteria (preliminary enrichment)
Descrição geral
A água peptonada tamponada é rica em nutrientes e produz altas taxas de ressuscitação para bactérias com lesões subletais e de crescimento intenso. O sistema de tampão fosfato impede o dano às bactérias causado por alterações no pH do meio. A peptona, incluindo o produto da digestão enzimática da caseína, atua como uma fonte de carbono, nitrogênio, vitaminas e minerais, enquanto o cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico.
GranuCult® é a nossa nova marca para os nossos meios de cultura desidratados granulados existentes que se aplicam à nova EN ISO 11133:2014 e a várias outras normas ISO e métodos FDA-BAM / USDA-FSIS para testar amostras de alimentos e água. Todos esses meios estão sendo atualizados atualmente para estarem totalmente em conformidade com essas normas e regulamentos com relação a composição e controle de qualidade e estarão disponíveis em breve.
Aplicação
A água peptonada tamponada é usada em testes de amostras de alimentos e água. Este produto é adequado para o enriquecimento preliminar não seletivo de bactérias, em particular Enterobacteriaceae patogênicas, como Salmonella e Cronobacter, de alimentos, rações, água e outros materiais. O produto também é adequado como diluente para uso geral.
Ligação
Substitui: 1072285007; 1.07228
Armazenamento e estabilidade
  • Armazenar a +15 °C a +25 °C, seco e hermeticamente fechado.
  • Não use meio aglomerado ou descolorido.
  • Proteger da luz UV (incluindo a luz solar).
  • Exclusivo para uso in vitro.
  • De acordo com EN ISO/FDIS 6579-1, o meio autopreparado pode ser armazenado em recipientes fechados a +2 °C a +8 °C no escuro e protegidos contra evaporação por até seis meses.
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): amarelado
valor de pH (25  °C): 6,8-7,2
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133 e o método harmonizado das farmacopeias EP, USP e JP.
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Salmonella Abony NCTC 6017): ≤ 100
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): bom a muito bom
Crescimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): bom a muito bom
Crescimento (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): bom a muito bom
Crescimento (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): bom a muito bom
Crescimento (Salmonella Abony NCTC 6017): bom a muito bom
Incubação:
18 ± 2 horas a 37 ± 1 °C
S.abony 18-24 horas a 30-35 °C
Outras notas
O meio preparado é transparente e amarelado.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions. 
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Protocolos
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
Conteúdo relacionado
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
A realização de testes microbiológicos em alimentos é uma parte fundamental da gestão da segurança e da qualidade dos alimentos. Saiba mais sobre a ampla gama de testes que abrangem patógenos e organismos que causam deterioração.