Documentos Principais
1.05450
Millipore
Ágar nutritivo GranuCult®
ISO 6579, ISO 10273, ISO 19250, ISO 21528, APHA, suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
APHA
ISO 10273
ISO 19250
ISO 21528
ISO 6579
Nível de qualidade
Formulário
medium granules (dehydrated (DCM))
fabricante/nome comercial
GranuCult®
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (37 °C, 20 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
20 g/L
densidade volumétrica
600 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
heterotrophic bacteria
Descrição geral
O ágar nutritivo GranuCult® é um meio de cultura universal para o cultivo de microrganismos menos exigentes. A peptona e o extrato de carne fornecem nutrientes suficientes para o crescimento de bactérias não exigentes. Ambos são fontes de nitrogênio, vitaminas, carbono e aminoácidos, enquanto o ágar é o agente solidificante.
Aplicação
O ágar nutritivo GranuCult® é usado para o cultivo de bactérias não exigentes.
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente a ligeiramente opalescente
Aspecto (cor): marrom-amarelado
Valor de pH (25 °C): 6,8-7,2
Comportamento de solidificação (2 h, 45 °C): líquido
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inóculo no meio de referência (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Inóculo no meio de referência (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Inóculo no meio de referência (Yersinia enterocolitica ATCC 9610 (WDCM 00038)):
Inóculo no meio de referência (Yersinia enterocolitica ATCC 23715 (WDCM 00160)):
Inóculo no meio de referência (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Contagem de colônias (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Contagem de colônias (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Contagem de colônias (Yersinia enterocolitica ATCC 9610 (WDCM 00038)):
Contagem de colônias (Yersinia enterocolitica ATCC 23715 (WDCM 00160)):
Contagem de colônias (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Yersinia enterocolitica ATCC 9610 (WDCM 00038)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Yersinia enterocolitica ATCC 23715 (WDCM 00160)): ≥ 70%
Recuperação (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM00034)): ≥ 70%
Incubação:
24 ± 2 a 37 ± 1 °C aeróbia
Yersinia 24 ± 2 horas a 30 ± 1 °C aeróbia
Uma taxa de recuperação de 70% é equivalente a um valor de produtividade de 0,7.
As contagens de colônias indicadas resultam da soma de uma determinação tripla.
Meios de referência: Ágar tríptico de soja
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Danielle Aparecida Duarte Nunes et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 55(6), 650-660 (2020-02-19)
Bioremediation is one of the existing techniques applied for treating oil-contaminated soil, which can be improved by the incorporation of low-cost nutritional materials. This study aimed to assess the addition of two low-cost plant residues, sugarcane bagasse (SCB) and leaf
Artigos
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Protocolos
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.