1.46375
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Bottles & Tubes
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, single packed of 6 bottles
Sinônimo(s):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, Tryptone Soya Agar, TSA, Tryptic Soy Agar EP+USP
About This Item
Produtos recomendados
descrição
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
embalagem
single packed of 6 bottles
capacidade do frasco
500 mL
bottle filling volume
400 mL
capacidade
500 mL
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2