1.04820
Potassium acetate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, E 261
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Potassium acetate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JPE
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
qualidade
E 261
pH
7.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
292 °C
densidade
1.57 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1