Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
236497
Sigma-Aldrich
Acetato de potássio
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOK
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
3595449
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
pressão de vapor
<0.0000001 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
powder or crystals
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
6.5-9.0 (25 °C, 5%)
solubilidade
water: soluble 98.2 g/L at 20 °C
densidade
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.03%
heavy metals: ≤5 ppm (as Pb)
adequação
complies for IR spectroscopy
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
O acetato de potássio é um material higroscópico usado como base na síntese orgânica. Ele também pode ser usado como tampão e agente neutralizante.
Aplicação
O acetato de potássio pode ser usado:
  • Como catalisador na glicólise de poliuretano rígido (PU) usando DEG (dietilenoglicol) como solvente.
  • Como catalisador nucleofílico para reações de adição e polimerização.
  • Como catalisador nucleofílico na reação regiosseletiva de epóxidos com tioésteres de S-fenila.
  • Como promotor/base em reações catalisadas por metais de transição.
  • Como fonte de radical de metila em adições nucleofílicas fotodecarboxilativas a ftalimidas e fonte de íons de potássio para reações de modelagem.
O acetato de potássio também pode ser usado como base:
  • No rearranjo de Lossen do ácido hidroxâmico.
  • Na reação de ′eliminação de E2.
  • Na fragmentação deαα diclorocetoésteres e na desprotonação de álcoois.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Potassium acetate-catalyzed acetylation of wood: extraordinarily rapid acetylation at 120 C.
Obataya E and Minato K.
Wood Science and Technology, 42(7), 567-577 (2008)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 886-886 (1994)
Carrie Goodson et al.
Eukaryotic cell, 10(12), 1592-1606 (2011-11-01)
Light microscopy and deep-etch electron microscopy were used to visualize triacylglyceride (TAG)-filled lipid bodies (LBs) of the green eukaryotic soil alga Chlamydomonas reinhardtii, a model organism for biodiesel production. Cells growing in nitrogen-replete media contain small cytoplasmic lipid bodies (α-cyto-LBs)
Yuval Erez et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(9), 2039-2048 (2012-02-10)
Steady-state and time-resolved emission techniques were employed to study the effect of acetate, a mild base, on the luminescence of curcumin in methanol and ethanol. We found that the steady-state emission intensity as well as the average fluorescence decay time
Jay D Gralla et al.
The EMBO journal, 25(7), 1515-1521 (2006-03-17)
Potassium glutamate accumulates upon hyper-osmotic shock and serves as a temporary osmoprotectant. This salt leads to transcriptional activation of sets of genes that allow the cell to achieve long-term adaptation to high osmolarity. The current experiments show that potassium glutamate