95843
Potassium acetate solution
BioUltra, for molecular biology, 5 M in H2O
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Formulário
liquid
concentração
5 M in H2O
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.0-9.0 (25 °C)
densidade
1.215 g/mL at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?