Documentos Principais
8.17034
SAFC
Dodecilsulfato de sódio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Dodecilsulfato de sódio, Dodecil sulfato de sódio, Dodecilsulfato, Lauril sulfato, Lauril sulfato de sódio, SDS
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11OSO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
Beilstein:
3599286
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-788-1
Agency
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
técnica(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
204-207 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point >150 °C
solubilidade
>130 g/L
densidade
1.1 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Detergente aniônico
O dodecilsulfato de sódio é um tensoativo aniônico usado em uma ampla variedade de formulações farmacêuticas e cosméticas, principalmente como agente tensoativo ou emulsionante em formulações semissólidas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C