90983
Conjugated (9E,11E)-Linoleic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(9E,11E)-9,11-Octadecadienoic acid, 9E,11E-CLA, Isolinoleic acid, Linoleic acid (9-trans, 11-trans), Mangold’s acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9+
chave InChI
JBYXPOFIGCOSSB-XBLVEGMJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?