Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
1.04374
Supelco
Hexane
≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC), ≥96.0% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
Sinônimo(s):
Hexano, n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-777-6
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
n-Hexano, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥96.0% (GC)
≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
potência
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
transmitância
260-420 nm, ≥97%
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.50 cSt(20 °C)
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -22 °C
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
  • Óleo produzido a partir de uma cultura de castanha de karité de Gana para aplicações industriais em potencial.: Este estudo explora as aplicações industriais de óleo derivado da cultura de castanha de karité de Gana, usando n-hexano como solvente para extração de óleo. Discute as propriedades do óleo, os usos potenciais e o papel do n-hexano na obtenção de extratos de alta pureza (Alale et al., 2024).
  • Isolamento bioguiado de um novo sesquiterpeno de Artemisia cina com atividade anti-helmíntica contra larvas infeciosas de Hemonchus contortus L3.: Esta pesquisa destaca o uso de n-hexano na extração e isolamento de compostos bioativos, especificamente um novo sesquiterpeno com possíveis propriedades anti-helmínticas, demonstrando a efetividade do n-hexano na extração fitoquímica (Arango-De la Pava et al., 2024).
  • Purificação rápida e aumento de escala da tilianina usando cromatografia de contra-corrente com tubo horizontal retangular.: Discute o uso de n-hexano na cromatografia contra-corrente para a rápida purificação e aumento de escala de tilianina, um composto bioativo, demonstrando o papel do solvente no aumento da eficiência dos processos cromatográficos (Zhang et al., 2024).
  • Efeitos fitoquímicos, antioxidantes e antidiabéticos das peças aéreas e raízes de Ranunculus hirtellus: Metanol e extratos aquosos.: Embora se concentre principalmente no metanol e nos extratos aquosos, este estudo também discute a efetividade comparativa de diferentes solventes, incluindo n-hexano para a extração de compostos bioativos de Ranunculus hirtellus, destacando seu potencial em estudos farmacológicos (Ishtiaq et al., 2024).
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Hexano ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
139386
Hexano
Hexano hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03701
Hexano
Hexano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Hexano
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf