Documentos Principais
1.04063
Supelco
Glicerol
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Número CAS:
Peso molecular:
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
50161901
p.e.:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Formulário
liquid
Nível de qualidade
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
-10 °C
densidade
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Glicerol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1020
Glicerol
Glicerol BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
G2025
Glicerol