1.01695
Benzonase®
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Endonuclease
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Serratia marcescens
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
linha de produto
EMPROVE® Bio
Ensaio
≥99% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
concentração
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in H2O)
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
A endonuclease Benzonase® é a solução inteligente para remoção de DNA em vacinas virais e produção de vetores virais, além disso, ela vem comprovando seu valor há mais de 30 anos. Equilíbrio entre eficiência e conformidade regulatória, proporcionando confiabilidade e alta qualidade por ser produzida de acordo com as boas práticas de fabricação (BPF ICH Q7). Nossos extensos pacotes de documentação dos dossiês Emprove® e a disponibilidade de um arquivo de referência de medicamentos tipo II da FDA o auxiliam ao peticionar seu processo de fabricação de vacina às autoridades regulatórias.
Programa M-Clarity
Como parte de nosso Programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são oferecidas com dossiês EMPROVE® que fornecem documentação abrangente e atualizada para ajudá-lo a enfrentar desafios regulatórios, gerenciar riscos e melhorar seus processos de fabricação.
Nosso portfólio abrangente de produtos químicos de processo a jusante não fornece apenas aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de produtos clássicos e novos terapêuticas, mas também as ajuda a chegar ao mercado mais rapidamente e a simplificar os desafios regulamentares. Variando de graus sem GMP para aplicações de baixo risco a GMP IPEC-PQG para aplicações de alto risco, temos produtos que atendem a todas as suas necessidades de fabricação.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Conteúdo relacionado
A fabricação de vacinas virais sob medida aborda os desafios específicos do vírus por meio da colaboração.
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.