Documentos
E8263
Sigma-Aldrich
Nuclease Benzonase®, ultrapura
≥250 units/μL, ≥99% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ultrapure grade
Sinônimo(s):
Endonuclease
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Serratia marcescens
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
grau
ultrapure grade
Ensaio
≥99% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
30 kDa
concentração
≥250 units/μL
aplicação(ões)
research use
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
A enzima foi usada em um ensaio para detectar a quantidade de RNA de Tf1 que está protegida contra a degradação pela nuclease Benzonase. O elemento Tf1 de Schizosaccharomyces pombe é um retrotransposon que contém longas sequências terminais repetidas e codifica as proteínas funcionais protease, transcriptase reversa e integrase. Ele também foi usado no fracionamento de péletes nucleares e extratos nucleares obtidos de lisados celulares.
A nuclease Benzonase ultrapura, ou endonuclease de Serratia marcescens, foi usada em um estudo para avaliar o efeito do dodecilbenzenosulfonato de sódio e agentes antiespumantes sobre a atividade de endonuclease de Serratia marcescens. A endonuclease de Serratia marcescens também foi usada em um estudo que investigou a estrutura de subunidades de cromatina.
Usado para remoção de ácidos nucleicos de amostras proteicas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A benzonase® é uma endonuclease desenvolvida geneticamente de Serratia marcescens. A proteína é um dímero de subunidades de 30 kDa com duas ligações dissulfeto essenciais. A endonuclease ataca e degrada todas as formas de DNA e RNA (fita simples, fita dupla, linear e circular) e é eficaz em diversas condições operacionais. Ela difere completamente os ácidos nucleicos em oligonucleotídeos com terminação 5′- monofosfato com de 3 a 5 bases de comprimento. Isso é ideal para remover ácidos nucleicos de proteínas recombinantes. Ela também pode ser usada em aplicações em que a digestão completa de ácidos nucleicos é desejável. Ela também reduz a viscosidade em extratos proteicos e impede a aglomeração celular. O pré-tratamento de uma amostra de proteínas com essa enzima melhora a sua resolução em gel de eletroforese 2D por meio da eliminação de todos os ácidos nucleicos ligados. O pH ideal para atividade enzimática foi determinado como 8,0-9,2.
Digere DNA e RNA nativos ou desnaturados por calor.
Definição da unidade
Uma unidade digere DNA de esperma de salmão sonicado em oligonucleotídeos solúveis em ácido equivalentes a ΔA260 de 1,0 em 30 min. Em pH 8,0 a 37 °C (volume de reação 2,625 ml).
forma física
Solução em glicerol 50% contendo 20 mM de Tris HCl, pH 8,0, 2 mM de MgCl2 e 20 mM de NaCl.
Informações legais
A nuclease Benzonase® é fornecida pela Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais.
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Laure Teysset et al.
Journal of virology, 77(9), 5451-5463 (2003-04-15)
The Tf1 element of Schizosaccharomyces pombe is a long terminal repeat-containing retrotransposon that encodes functional protease, reverse transcriptase, and integrase proteins. Although these proteins are known to be necessary for protein processing, reverse transcription, and integration, respectively, the function of
Syed Nabeel-Shah et al.
Scientific reports, 10(1), 168-168 (2020-01-15)
Chromatin organization influences most aspects of gene expression regulation. The linker histone H1, along with the core histones, is a key component of eukaryotic chromatin. Despite its critical roles in chromatin structure and function and gene regulation, studies regarding the
Daria V Babushok et al.
Human mutation, 28(6), 527-539 (2007-02-20)
Long interspersed nucleotide element (LINE)-1 retrotransposon (L1) has emerged as the largest contributor to mammalian genome mass, responsible for over 35% of the human genome. Differences in the number and activity levels of L1s contribute to interindividual variation in humans
P Friedhoff et al.
Protein expression and purification, 5(1), 37-43 (1994-02-01)
Overproduction of the extracellular Serratia marcescens nuclease in Escherichia coli results in aggregation and sequestration of a large amount of the protein in inclusion bodies. Only a relatively small amount is secreted into the medium from which it can be
An extracellular nuclease from Serratia marcescens. II. Specificity of the enzyme.
M Nestle et al.
The Journal of biological chemistry, 244(19), 5219-5225 (1969-10-10)
Artigos
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.