Merck
Pular para
1.01697
Endonuclease Benzonase®
EMPROVE® EXPERT
Sinônimo(s):
Endonuclease
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Número CE:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in H2O)
application(s)
pharma/biopharma processes
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
A endonuclease Benzonase® age como uma endonuclease não específica, degradando DNA e RNA a pequenos fragmentos de 3–5 pares de bases (< 6 kDa), sem preferência de base. Ela é a ferramenta ideal para remoção de ácidos nucleicos em vetores virais e na fabricação de vacinas, conforme exigido pelos órgãos reguladores. Além disso, o uso da endonuclease Benzonase® aumenta o rendimento da purificação de vírus, evita entupimento na cromatografia a jusante (downstream) e nos dispositivos do filtro e reduz a viscosidade da corrente de alimentação.
A endonuclease Benzonase® é a solução inteligente para remoção de DNA em vacinas virais e produção de vetores virais, além disso, ela vem comprovando seu valor há mais de 30 anos. Equilíbrio entre eficiência e conformidade regulatória, proporcionando confiabilidade e alta qualidade por ser produzida de acordo com as boas práticas de fabricação (BPF ICH Q7). Nossos extensos pacotes de documentação dos dossiês Emprove® e a disponibilidade de um arquivo de referência de medicamentos tipo II da FDA o auxiliam ao peticionar seu processo de fabricação de vacina às autoridades regulatórias.
Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para o processamento biofarmacêutico suporta procedimentos rigorosos de controle de qualidade e é produzido de acordo com os requisitos de MQ-500, conforme definido pelo programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nosso Programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são oferecidas com dossiês EMPROVE® que fornecem documentação abrangente e atualizada para ajudá-lo a enfrentar desafios regulatórios, gerenciar riscos e melhorar seus processos de fabricação.
Nosso portfólio abrangente de produtos químicos de processo a jusante não fornece apenas aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de produtos clássicos e novos terapêuticas, mas também as ajuda a chegar ao mercado mais rapidamente e a simplificar os desafios regulamentares. Variando de graus sem GMP para aplicações de baixo risco a GMP IPEC-PQG para aplicações de alto risco, temos produtos que atendem a todas as suas necessidades de fabricação.
Application
Usado para remoção de ácidos nucleicos de amostras proteicas.
Biochem/physiol Actions
Digere DNA e RNA nativos ou desnaturados por calor.
Analysis Note
Aspecto (descrição): transparente
Aspecto (cor): incolor
Atividade (DNA; pH 8,0; 30 min; 37 °C): ≥ 250 U/µl
Atividade espec. (calc. em proteínas): ≥ 1,1E+06 U/mg
Identidade (eletroforese): passa no teste
Pureza (calc. em proteínas): ≥ 99,0%
Proteases: não detectáveis
Contagem de colônias (bactérias aeróbias): <10 UFC em 100.000 U
Contagem de colônias (leveduras e bolores): <10 UFC em 100.000 U
Endotoxinas (teste de LAL): << 0,25 UE em 1000 U
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
E101471205-M1.01656
Endonuclease
SAFC
1.01656
Endonuclease
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
pH
8.0 (25 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pH
8 (25 °C in H2O)
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
concentration
≥250 units/μL
concentration
≥250 units/μL
concentration
≥250 units/μL
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Mantenha-se em conformidade com a GMP usando o programa Emprove®
Acelere a qualificação, mantenha a conformidade e economize tempo com Emprove® Dossiers.
Baixar Dossiers
Nota: você será levado ao EmproveSuite.com. Seu nome de usuário e senha são separados do SigmaAldrich.com e podem ser diferentes.
Registre-se gratuitamente e acesse Emprove® Dossiers em poucos minutos. Faça upgrade de seu plano de assinatura para desbloquear conteúdo avançado e personalizado no Emprove® Suite
Não está encontrando o que está procurando? Visite a página de ajuda do programa Emprove®.