Documentos Principais
1.03753
Millipore
Yeast Extract for Biotechnology and Microbiology
Granulated, Prime, for Biotechnology and Microbiology
Sinônimo(s):
Extrato de levedura granulado
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
232-387-9
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Extrato de levedura, medium granules, suitable for microbiology
fonte biológica
yeast
Nível de qualidade
Formulário
medium granules
temperatura de autoignição
>200 °C
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
410 g/L
densidade
0.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
490 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O extrato de levedura granulado é fabricado a partir de cepas selecionadas de Saccharomyces cerevisiae. É fabricado sob condições controladas para reter seu teor de vitamina e outros valores nutritivos, como peptídeos, aminoácidos livres, ácidos nucleicos, minerais, elementos-traço e compostos de fósforo. É rico em vitaminas e é frequentemente usado para fornecer esses fatores em meios de cultura a uma concentração de 0,3-0,5%. O extrato de levedura fornece uma fonte completa de nutrientes para microrganismos e é particularmente útil para o cultivo de bactérias fastidiosas que requerem nutrientes específicos ou fatores de crescimento adicionais. Pode ser usado sozinho ou em combinação com outras fontes de nutrientes, como peptonas ou sais.
Aplicação
O extrato de levedura é comumente usado como ingrediente em muitos meios de cultura microbiana para o crescimento e identificação de bactérias, leveduras e bolores de diversas amostras farmacêuticas, ambientais, de alimentos e bebidas.
Características e benefícios
Nossos meios granulados são:
  • Mais seguros - redução significativa da inalação de substâncias tóxicas e alergênicas, resultando em menos respostas alérgicas. Menos contaminação das ferramentas de trabalho e do ambiente
  • Precisão - Sem separação de componentes e sem aglomeração, mesmo em condições úmidas ou quentes, o que garante um produto uniforme com maior precisão de desempenho
  • Rápido - Dissolução rápida e uniforme em água
  • Mais fácil - Manuseio e pesagem mais fáceis devido às melhores propriedades de fluxo. Os meios não grudam no frasco ou no recipiente
  • Confiável - A distribuição homogênea dos ingredientes garante alta reprodutibilidade, mesmo que sejam usadas apenas pequenas quantidades de meios.
Ligação
Substitui: 1.03753
Nota de análise
Aspecto (cor)amarelo amarronzadoAspecto (descrição)grânulosIdentidadeem conformidadeValor de pH (2%; água)5,5-7,2N (nitrogênio) (calculado em substância seca)≥ 10,5%Cinza sulfatada (600 °C)≤ 17,0%Metais pesados (como Pb)≤ 0,005%Perda na secagem (50 °C; <670 Pa; 3 h)≤ 5,0%Ca (cálcio)≤ 0,05%Mg (magnésio)≤ 0,10%Cloreto (Cl) (como NaCl)≤ 5,0%Compostos de fósforo (como P)≤ 2,5%Adequação para microbiologiapassa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Peptona de carne pancreatic digest, granulated, suitable for microbiology
Millipore
1.07214
Peptona de carne
D-(+)-glicose for biochemistry
Millipore
1.04074
D-(+)-glicose
Ágar granulated, purified and free from inhibitors, suitable for microbiology
Millipore
1.01614
Ágar
Peptona Microbiologically tested.
Millipore
T7293
Peptona
Meat extract dry, granulated, suitable for microbiology
Millipore
1.03979
Meat extract