Documentos Principais
1.01142
SAFC
Cloreto de amônio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Cloreto de amônio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4ClN
Número CAS:
Peso molecular:
53.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
235-186-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 30 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>400 °C
potência
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
pf
338 °C (sublimed; External MSDS)
solubilidade
372 g/L (External MSDS)
densidade
1.53 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[NH4]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O cloreto de alumínio é tipicamente usado como tampão e modificador de pH ou tem aplicação como sal mineral. Também pode ser usado como um agente acidificante que tem efeitos expectorantes e diuréticos.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6