11209
Ammonium chloride
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Sinônimo(s):
Salmiac
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
grau
puriss.
Ensaio
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulário
solid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Impurezas
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
thiocyanate (SCN), complies
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
4.6-6.0 (25 °C, 5%)
pf
340 °C (subl.) (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): in accordance
iodide (I-): in accordance
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?