Documentos Principais
1.05999
SAFC
Mn SD Parteck®
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP, FCC
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sulfato de manganês(II) monoidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MnO4S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
151.00 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-089-9
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
potência
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
>449 °C (anhydrous substance)
densidade
2.95 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Pensando nos desafios de formulação, usamos tecnologias de engenharia de partículas para desenvolver excipientes funcionais especificamente para formas farmacêuticas orais sólidas. Os produtos no nosso portfólio Parteck® exibem propriedades de partículas exclusivas, personalizadas para oferecer desempenho excelente em processos de compressão, para tecnologias específicas de liberação de medicamentos ou para aprimoramento da solubilidade.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O sulfato de manganês Parteck® Mn SD é produzido com a granulometria fina e com distribuição estreita e uniforme de tamanho de partícula (PSD, do inglês particle size distribution) através da engenharia de partículas, permitindo uma distribuição fina e uniforme. Sua grande área da superfície de partículas contribui para uma dissolução rápida e quantitativa, um dos fatores essenciais para uma boa absorção e, consequentemente, uma boa biodisponibilidade.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
L-Tyrosine
SAFC
T4321
L-Tyrosine