Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
299251
Sigma-Aldrich
Cloreto de amônio-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Cloreto de amônio marcado com 15N
About This Item
Fórmula linear:
15NH4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
54.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥99% (CP)
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
pf
340 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Aplicação
O cloreto de amônio-15N foi usado:
  • como suplemento de meio para a incorporação de 15N à proteína de esporulação, CsfB, para espectroscopia por RMN
  • na determinação da perda de nitrogênio em sedimento marinho
  • para a incorporação de 15N à apolipoproteína A-I para análise de espectro de massas
Ações bioquímicas/fisiológicas
O cloreto de amônio é um componente do ciclo do nitrogênio. O excesso de cloreto de amônio esgota o ATP nos astrócitos. O cloreto de amônio inibe a acidificação no sistema endossomo-lisossomo. Ele é um agente hemolisante usado na lise de eritrócitos. A administração de cloreto de amônio promove a depuração de creatinina e ureia em ratos.
Embalagem
Este produto pode estar disponível em estoque a granel e pode ser envasado sob demanda. Para informações sobre preço, disponibilidade e embalagem, entre em contato com o atendimento ao cliente para isótopos estáveis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Characterization of homodimer interfaces with cross-linking mass spectrometry and isotopically labeled proteins
Lima DB, et al.
Nature Protocols, 13(3), 431-431 (2018)
Brianna J Klein et al.
Structure (London, England : 1993), 28(1), 105-110 (2019-11-13)
The assembly of human histone acetyltransferase MOZ/MORF complexes relies on the scaffolding bromodomain plant homeodomain (PHD) finger 1 (BRPF1) subunit. The PHD-zinc-knuckle-PHD module of BRPF1 (BRPF1PZP) has been shown to associate with the histone H3 tail and DNA; however, the
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4296-4296 (1981)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 62-62 (1982)
Inhibition of endosome-lysosome system acidification enhances porcine circovirus 2 infection of porcine epithelial cells
Misinzo G, et al.
Journal of Virology, 82(3), 1128-1135 (2008)
Artigos
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Conteúdo relacionado
A estrutura das proteínas fornece informações valiosas que podem ser usadas para inferir a sua função. O estudo da estrutura proteica e o mapeamento das interações proteicas, níveis de expressão e localização permitem a identificação de biomarcadores de doenças e possíveis alvos para medicamentos para tratamento terapêutico.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.